安全性情報
346764-M
Millipore
α-D-Glucose-6-phosphate, Monosodium Salt
別名:
α-D-Glucose-6-phosphate, Monosodium Salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12NaO9P
CAS番号:
分子量:
282.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (enzymatic)
品質水準
フォーム
crystalline solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
溶解性
aqueous buffer: 1 mg/mL
water: 5 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)O
InChI
1S/C6H13O9P.Na/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;/h1,3-6,8-11H,2H2,(H2,12,13,14);/q;+1/p-1/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
InChI Key
OBHLNVXMRZXIII-BTVCFUMJSA-M
詳細
A glycolytic intermediate that also acts as a competitive and reversible inhibitor of hexokinase. Useful in creating an ATP-regenerating system. Causes the release of mitochondrially bound hexokinase in muscle.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
再構成
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Aqueous stock solutions are stable for up to 6 weeks at -20°C.
その他情報
Montero-Lomeli, M., and de Meis, L. 1992. J. Biol. Chem.267, 1829.
Rose, I.A., and Warms, J.V. 1967. J. Biol. Chem.242, 1635.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
346764-GM:
346764-100GM-M:
346764-5GM:
346764-1GM-M:
346764-5GM-M:
346764-1GM:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1