安全性情報
36-003
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-MYPT1 (Thr850) Antibody
Upstate®, from rabbit
別名:
Anti-GUBS, Anti-M130, Anti-MBS, Anti-MYPT1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
WB
化学種の反応性:
chicken, rat, human, mouse
テクニック:
western blot: suitable
citations:
40
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
chicken, rat, human, mouse
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pThr850)
遺伝子情報
human ... PPP1R12A(4659)
特異性
リコンビナント・短縮ニワトリMYPT1(Thr850リン酸化)
免疫原
ニワトリMYPT1のアミノ酸残基845-855に対応するペプチド;この配列はヒトMYPT1のアミノ酸848-858と同一ですが、リン酸化Thrが位置853に付いています。
アプリケーション
このAnti-phospho-MYPT1 (Thr850) Antibodyを使用してphospho-MYPT1 (Thr850) を検出します。WBで使用できることが検証されています。
研究のカテゴリ
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
キナーゼ・ホスファターゼ
品質
通常は、リン酸化MYPT1基質にイムノブロッティングを適用して評価
ターゲットの説明
80 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインA
精製プロテインAウサギIgG抗体、30%グリセロール、0.135 M塩化ナトリウムを含有する0.07Mトリス-グリシン溶液(pH7.4)に溶解(保存剤として0.035%アジ化ナトリウムを含有)。
保管および安定性
-20°Cで出荷日から2年間保存できます。凍結融解を繰り返さないために、分注してください。製品を最大限回収するために、融解後のキャップを外す前に元のバイアルを遠心分離します。
アナリシスノート
コントロール
ROKa/ROCK-IIによりリン酸化されたYPT1基質
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
36-003:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nandy C Lopez et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 310(11), R1053-R1063 (2016-02-26)
Exposure to high-altitude chronic hypoxia during pregnancy may cause pulmonary hypertension in neonates, as a result of vasoconstriction and vascular remodeling. We hypothesized that susceptibility to pulmonary hypertension, due to an augmented expression and activity of the RhoA/Rho-kinase (ROCK) pathway
Substrate specificity and inhibitors of LRRK2, a protein kinase mutated in Parkinson's disease.
Nichols, RJ; Dzamko, N; Hutti, JE; Cantley, LC; Deak, M; Moran, J; Bamborough, P; Reith et al.
The Biochemical Journal null
An extract from brown rice inhibits signal transduction of angiotensin iI in vascular smooth Muscle cells.
Utsunomiya H, Takaguri A, Bourne AM, Elliott KJ, Akazawa S, Okuno Y, Kono R, Eguchi S
American Journal of Hypertension null
Comparison of contractile mechanisms of sphingosylphosphorylcholine and sphingosine-1-phosphate in rabbit coronary artery.
Soo-Kyoung Choi,Duck-Sun Ahn,Young-Ho Lee
Cardiovascular Research null
Rescue treatment with a Rho-kinase inhibitor normalizes right ventricular function and reverses remodeling in juvenile rats with chronic pulmonary hypertension.
Xu, EZ; Kantores, C; Ivanovska, J; Engelberts, D; Kavanagh, BP; McNamara, PJ; Jankov, RP
American Journal of Physiology. Heart and Circulatory Physiology null