安全性情報
407254
Sigma-Aldrich
IGFBP-3, CF, Mouse, Recombinant
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
品質水準
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
不純物
<1.0 EU/μg protein Endotoxin
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
詳細
Recombinant, mouse insulin-like growth factor binding protein 3 (IGFBP-3) consisting of amino acids 22-291 and expressed in NS0-derived murine myeloma cells with four substitutions: Arg250Gln, Gln259Arg, Ser260Gly, Arg271Pro. Mouse IGFBP-3 cDNA encodes a 291 amino acid residue precursor protein with a putative 27 aa residue signal peptide.
生物化学的/生理学的作用
ED₅₀ = 0.125-0.5 µg/ml as measured by inhibition of the biological activity of IGF-I or IGF-II (30 ng/ml) on MCF-7 human breast adenocarcinoma cells.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
物理的形状
Lyophilized from 0.2 µm filtered Acetonitrile, TFA.
再構成
Following reconstitution refrigerate (4°C) for short-term storage or aliquot and freeze (-20°C) for long-term storage. Stock solutions are stable for up to 1 month at 4°C or for up to 3 months at -20°C.
Reconstitute to 100 µg/ml in sterile PBS.
その他情報
Schuller, A.G.P., et al. 1994. Mol. Cell. Endoc.104, 57.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
407254-25RUG:
407254-25UG:
407254-UG:
試験成績書(COA)