Merck
48-680MAG
Millipore
MILLIPLEX MAP 9プレックスマルチパスウェイ磁気ビーズ - 細胞シグナル伝達マルチプレックスアッセイ
別名:
ERK Cell Signaling Assay, Luminex® Cell Signaling Assay, Millipore Cell Signaling Assay
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
化学種の反応性
human
品質水準
メーカー/製品名
Milliplex®
テクニック
multiplexing: suitable
検出方法
fluorometric (Luminex xMAP)
保管温度
2-8°C
詳細
Milliplex® MAP 9プレックスマルチパスウェイシグナル伝達磁気ビーズキット、リン酸化タンパク質は、Luminex® xMAP®技術を用いて、細胞ライセート中のリン酸化ERK/MAPキナーゼ1/2(Thr185/Tyr187)、Akt(Ser473)、STAT3(Ser727)、JNK(Thr183/Tyr185)、p70S6K(Thr412)、NFkB(Ser536)、STAT5A/B(Tyr694/699)、CREB(Ser133)、およびp38(Thr180/Tyr182)の変化を検出します。本検出アッセイは、ウェスタンブロッティングや免疫沈降法に代わる迅速かつ簡便な方法です。各キットには、1回の96ウェルプレートアッセイに十分な試薬が含まれています。
特異性
抗体と、このパネルの他のいずれかの分析物との交差反応は、検出不能かまたは無視できます。
アプリケーション
以下の検出および定量に使用されています:CREB(pS133)|ERK(pT185/pY187)|NFκB(pS536)|JNK(pT183/pY185)|p38(Thr180/Tyr182)|p70S6K(Thr412)|STAT3(pS727)|STAT5A/B(pY694/699)|Akt(pS473)
本キットを用いて、細胞シグナル伝達パネルを分析できます。細胞シグナル伝達マルチプレックスアッセイキットの分析対象物は以下のとおり:CREB(pS133)、ERK(pT185/pY187)、NFκB(pS536)、JNK(pT183/pY185)、p38(Thr180/Tyr182)、p70S6K(Thr412)、STAT3(pS727)、STAT5A/B(pY694/699)、Akt(pS473)。
研究のカテゴリー
細胞シグナル伝達
研究のサブカテゴリー
腫瘍学
保管および安定性
キット構成品の推奨保存温度は2~8℃です。
法的情報
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Paul S Hafen et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 125(5), 1447-1455 (2018-07-20)
The heat stress response is associated with several beneficial adaptations that promote cell health and survival. Specifically, in vitro and animal investigations suggest that repeated exposures to a mild heat stress (~40°C) elicit positive mitochondrial adaptations in skeletal muscle comparable
Sophie A Millar et al.
Journal of cellular physiology, 235(4), 3414-3424 (2019-09-25)
Some human observational studies have suggested an anti-inflammatory role of osteocalcin (OCN). An inflammatory protocol using interferon-γ and tumor necrosis factor-α (10 ng/ml) was employed to examine the acute (24 hr) and chronic (144 hr) effects of uncarboxylated OCN (ucOCN) in commercial, primary
Christopher P Stanley et al.
Cardiovascular research, 107(4), 568-578 (2015-06-21)
The protective effects of cannabidiol (CBD) have been widely shown in preclinical models and have translated into medicines for the treatment of multiple sclerosis and epilepsy. However, the direct vascular effects of CBD in humans are unknown. Using wire myography
Fernanda Ursoli Ferreira et al.
International journal of molecular sciences, 20(3) (2019-01-27)
The endothelial-to-mesenchymal transition (EndMT) is a biological process where endothelial cells (ECs) acquire a fibroblastic phenotype after concomitant loss of the apical-basal polarity and intercellular junction proteins. This process is critical to embryonic development and is involved in diseases such
Christopher P Stanley et al.
Pharmacological research, 113(Pt A), 356-363 (2016-10-21)
The endocannabinoid anandamide (AEA) causes vasorelaxation in animal studies. Although circulating AEA levels are increased in many pathologies, little is known about its vascular effects in humans. The aim of this work was to characterise the effects of AEA in
関連コンテンツ
Learn how multiplexing with MILLIPLEX® multiplex assays can help simplify cancer research by measuring multiple circulating biomarkers at once. Find multiplex panels to analyze JAK-STAT, mTOR, MAPK, SAPK, TGFβ signaling pathways, and more.
MILLPLEX®マルチプレックスアッセイで複数の血中バイオマーカーを一度に測定することにより、がん研究を容易にする方法をご覧ください。JAK-STAT、mTOR、MAPK、SAPK、TGFβシグナル伝達経路などを解析するためのマルチプレックスパネルを検索してください。
MILLIPPLEX®炎症アッセイまたは細胞シグナル伝達アッセイを用いた炎症シグナル伝達経路のマルチプレックス測定が、T細胞シグナル伝達、Th細胞分化、炎症反応シグナル伝達、敗血症シグナル伝達の研究など、免疫学と細胞シグナル伝達の間のギャップを埋めるためにどのように役立っているのかをご覧ください。
See how multiplexing the inflammation signaling pathway with MILLIPLEX® inflammation assays or cell signaling assays can help researchers bridge the gap between immunology and cell signaling, including investigating T cell signaling, Th Cell differentiation, inflammatory response signaling, and sepsis signaling.
すべて表示