5.04594
Gemcitabine, HCl
別名:
Gemcitabine, HCl, 2ʹ,2ʹ-Difluoro-2ʹ-deoxycytidine, HCl, 2ʹ-Deoxy-2ʹ,2ʹ-difluorocytidine, HCl, 4-Amino-1-((2R,5S)-3,3-difluoro-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one, HCl, LY188011, dFdC, dFdCyd, Ribonucleotide Reductase Inhibitor II, RNR Inhibitor II, LY188011, dFdC, dFdCyd, 2ʹ,2ʹ-Difluoro-2ʹ-deoxycytidine, HCl, 2ʹ-Deoxy-2ʹ,2ʹ-difluorocytidine, HCl, 4-Amino-1-((2R,5S)-3,3-difluoro-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one, HCl, Ribonucleotide
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥99% (HPLC)
品質水準
形状
powder
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
色
white
溶解性
water: 25 mg/mL
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C9H11F2N3O4.ClH/c10-9(11)6(16)4(3-15)18-7(9)14-2-1-5(12)13-8(14)17;/h1-2,4,6-7,15-16H,3H2,(H2,12,13,17);1H/t4-,6-,7-;/m1./s1
InChI Key
OKKDEIYWILRZIA-OSZBKLCCSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
DNA
DNA polymerase
包装
警告
再構成
その他情報
Fowler, J.D., et al. 2008. J. Biol. Chem.283, 15339.
Mackey, J.R., et al. 1998. Cancer Res.58, 4349.
Eda, H., et al. 1998. Cancer Res.58, 1165.
Burris III, H.A., et al. 1997. J. Clin. Oncol.15, 2403.
Heinemann, V., et al. 1992. Cancer Res.52, 533.
Hertel, L.W., et al. 1990. Cancer Res.50, 4417.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3