Merck
5.08408
Sigma-Aldrich
Batimastat
InSolution, ≥97%, 25 mM in DMSO
別名:
InSolution Batimastat, (4-N-Hydroxyamino)-2 R-isobutyl-3 S-(thienylthiomethyl)succinyl)-L-phenylalanine-N-methylamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H31N3O4S2
CAS番号:
分子量:
477.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
保管温度
−70°C
InChI
1S/C23H31N3O4S2/c1-15(2)12-17(18(22(28)26-30)14-32-20-10-7-11-31-20)21(27)25-19(23(29)24-3)13-16-8-5-4-6-9-16/h4-11,15,17-19,30H,12-14H2,1-3H3,(H,24,29)(H,25,27)(H,26,28)/t17-,18+,19+/m1/s1
InChI Key
XFILPEOLDIKJHX-QYZOEREBSA-N
生物化学的/生理学的作用
Cell permeable: yes
Reversible: yes
包装
Packaged under inert gas
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
物理的形状
A 25 mM (2 mg/168 µL) sterile-filtered solution of Batimastat (Cat. No. 196440) in DMSO.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
引火点(℃)
87 °C - (refers to pure substance)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.