PZ0261
PF-06649283
≥98% (HPLC)
別名:
(4R,4aR,6R,8aS)-8a-(2,4-Difluoro-phenyl)-4-methyl-6-(3-methyl-isoxazol-5-yl)-4,4a,5,6,8,8a-hexahydro-7-oxa-3-thia-1-aza-naphthalen-2-ylamine, (4R,4aR,6R,8aS)-8a-(2,4-Difluorophenyl)-4,4a,5,6,8,8a-hexahydro-4-methyl-6-(3-methyl-5-isoxazolyl)-pyrano[3,4-d][1,3]thiazin-2-amine, PF06649283
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H]1[C@@]2([H])[C@@](CO[C@@H](C3=CC(C)=NO3)C2)(C4=CC=C(F)C=C4F)N=C(N)S1
InChI
1S/C18H19F2N3O2S/c1-9-5-16(25-23-9)15-7-13-10(2)26-17(21)22-18(13,8-24-15)12-4-3-11(19)6-14(12)20/h3-6,10,13,15H,7-8H2,1-2H3,(H2,21,22)/t10-,13+,15-,18-/m1/s1
InChI Key
HVEVDFRWOQHAPJ-CKMNQQOVSA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0261-VAR:
PZ0261-25MG:
PZ0261-5MG:
PZ0261-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)