AB10516
Anti-Angiopoietin-1 Antibody
from rabbit
別名:
Hepatic fibrinogen/angiopoietin-related protein, PPARG angiopoietin related protein, angiopoietin-like 4, angiopoietin-like 4 protein, angiopoietin-related protein 4, fasting-induced adipose factor, hepatic angiopoietin-related protein, peroxisome prolif
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
horse (95% sequence homology), dog (95% sequence homology), mouse (100% sequence homology), rat (95% sequence homology), bovine (95% sequence homology), mouse, human (90% sequence homology), pig (95% sequence homology)
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ANGPT1(284)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
品質
Western Blot Analysis: : 1:1,000 dilution of this lot detected Angiopoietin-1 on 10 µg of mouse kidney lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
アナリシスノート
Mouse kidney lysate
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB10516:
試験成績書(COA)