安全性情報
A0414
Sigma-Aldrich
p-アミノベンジル 1-チオ-βD-ガラクトピラノシド-アガロース
saline suspension
別名:
β-Galactopyranoside Agarose, Agarose for Galactopyranoside, Aminobenzyl Agarose
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161501
NACRES:
NA.32
フォーム
saline suspension
品質水準
Matrix
cross-linked 4% beaded agarose
マトリックス活性基
cyanogen bromide
マトリックス結合
amino
マトリックススペーサー
12 atoms
キャパシティ
≥10 mg/mL, gel binding capacity (β-galactosidase)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[X]Nc1ccc(cc1)CS[C@@H]2O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO
アプリケーション
p-Aminobenzyl 1-thio-β-D-galactopyranoside−Agarose has been used in the column for the purification of Bacillus circulans sp. alkalophilus b-galactosidase (Bca-b-gal). It has also been used in the derivatization of affinity matrix of agarose to perform affinity chromatography for the purification of P. haloplanktis β-galactosidase.
物理的形状
Suspension in 0.5 M NaCl containing preservative
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A0414-VAR:
A0414-1ML:4548173274669
A0414-10ML:4548173184470
A0414-25ML:4548173184487
A0414-PM:
A0414-5ML:4548173184494
A0414-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Structural analysis, enzymatic characterization, and catalytic mechanisms of beta-galactosidase from Bacillus circulans sp. alkalophilus
Maksimainen M, et al.
The FEBS journal, 279(10), 1788-1798 (2012)
Cold-adapted beta-galactosidase from the Antarctic psychrophile Pseudoalteromonas haloplanktis
Hoyoux A, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 67(4), 1529-1535 (2001)