Merck
すべての画像(23)
主要文書
安全性情報
ZRB1522
Sigma-Aldrich
抗アンジオポエチン1抗体 クローン2F9 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
ANG-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
結合体:
unconjugated
application:
ICC
IHC (p)
affinity binding assay
クローン:
2F9, monoclonal
recombinant monoclonal
化学種の反応性:
human, mouse
citations:
テクニック:
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
由来生物
rabbit
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2F9, monoclonal
recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 57.51 kDa
化学種の反応性
human, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ANGPT1(284)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン2F9は、アンジオポエチン1を特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。N末端領域に由来する22個のアミノ酸内のエピトープをターゲットとしています。
免疫原
ヒトアンジオポエチン1のN末端領域に由来する22個のアミノ酸に対応するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、HeLa、A431、HepG2、HUVEC、およびNIH3T3細胞のアンジオポエチン1を検出できます。
アフィニティ結合アッセイ:この抗体は、アンジオポエチン1ペプチドと結合し、KD値は7.2 x 10^(-7)でした。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗アンジオポエチン1 クローン2F9 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1522)は、アンジオポエチン1を特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、アフィニティ結合アッセイ、免疫細胞染色、および免疫組織染色(パラフィン)でテストされています。
ターゲットの説明
アンジオポエチン1(UniProt:Q15389、別名:ANG-1)は、ヒトANGPT1(別名:KIAA0003)遺伝子(Gene ID:284)によってコードされています。ANG-1はホモオリゴマーとして分泌される糖タンパク質で、TEK/Tie2受容体に結合し、二量体化とチロシンリン酸化を誘導することでTEK/Tie2受容体を活性化します。シグナルペプチド(aa 1-15)を用いて合成され、その後シグナルペプチドが切断されて成熟型となります。血管内皮細胞に見られるチロシンキナーゼTie2のリガンドとして働く、4種類のアンジオポエチン(ANG1~ANG4)が報告されています。ANG-1はTie2の活性化因子として働き、ANG-2はTie2のアンタゴニストとして作用し、その活性化を阻害します。ANG-1は、血管新生、内皮細胞の生存、増殖、遊走、接着、および細胞伸展の調節に関与します。内皮細胞の走化性因子として作用し、内皮細胞の発芽を促進するとともに、MMPの活性化を介して新生血管による組織浸潤を促進します。ANG-1は、胚形成時の正常な血管形成と心臓発生にも必要です。出生後、ANG-1は状況に応じて血管新生を活性化または阻害することが示されています。ANG-1は血管新生を阻害し、静止血管の血管安定性を促進します。選択的スプライシングによって生じる2種のANG-1アイソフォームが報告されています。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
再構成
25 μLで溶解後、300 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスを参照してください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
ZRB1522-25UL:
ZRB1522-4X25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.