551826
QUIN 2, Tetrapotassium Salt
Binding of Ca2+ leads to a major shift in UV absorption spectrum and a twenty-fold enhancement in fluorescence quantum yield.
別名:
QUIN 2, Tetrapotassium Salt, 2-{[2- bis(Carboxymethyl)amino-5-methylphenoxy]methyl}-6-methoxy-8- bis(carboxymethyl)aminoquinoline, 4K, 2-{[2-bis(Carboxymethyl)amino-5-methylphenoxy]methyl}-6-methoxy-8-bis(carboxymethyl)aminoquinoline, 4K
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
yellow
溶解性
water: 10 mg/mL
蛍光検出
λex 332 nm (high)
λex 354 nm (low)
λem 505 nm (high)
λem 510 nm (low)
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
[K+].[K+].[K+].[K+].N(CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])c1c(cc(cc1)C)OCc2nc3c(cc(cc3N(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])OC)cc2
InChI
1S/C26H27N3O10.4K/c1-15-3-6-19(28(10-22(30)31)11-23(32)33)21(7-15)39-14-17-5-4-16-8-18(38-2)9-20(26(16)27-17)29(12-24(34)35)13-25(36)37;;;;/h3-9H,10-14H2,1-2H3,(H,30,31)(H,32,33)(H,34,35)(H,36,37);;;;/q;4*+1/p-4
InChI Key
XAGUNWDMROKIFJ-UHFFFAOYSA-J
詳細
生物化学的/生理学的作用
Calcium Probes
警告
再構成
その他情報
Vijayaraghavan, S. and Hoskins, D. 1989. Cell Calcium10, 241.
Arslan, P., et al. 1985. J. Biol. Chem.260, 2719.
Bryant, D.T. 1985. Biochem. J.226, 613.
Grynkiewicz, G., et al. 1985. J. Biol. Chem.260, 3440.
Ashley R.H., et al. 1984. Biochem. J.219, 149.
Tsien, R.Y., et al. 1982. J. Cell Biol.94, 325.
Tsien, R.Y. 1980. Biochemistry19, 2396.
WGK
WGK 3
Jan Code
551826-50MG:
551826-VMG:
試験成績書(COA)