製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
形状
solid
溶解性
DMSO: soluble
蛍光検出
λex 355 nm; λem 495 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, esterase; 10 mM Ca2+
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)OCOC(=O)CN(CC(=O)OCOC(C)=O)c1ccc(C)cc1OCCOc2cc3cc(oc3cc2N(CC(=O)OCOC(C)=O)CC(=O)OCOC(C)=O)-c4ncc(o4)C(=O)OCOC(C)=O
InChI
1S/C44H47N3O24/c1-25-7-8-32(46(16-39(53)65-20-60-26(2)48)17-40(54)66-21-61-27(3)49)35(11-25)58-9-10-59-36-12-31-13-37(43-45-15-38(71-43)44(57)69-24-64-30(6)52)70-34(31)14-33(36)47(18-41(55)67-22-62-28(4)50)19-42(56)68-23-63-29(5)51/h7-8,11-15H,9-10,16-24H2,1-6H3
InChI Key
VPSRLGDRGCKUTK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- It is cell-permeable.
- It can be loaded into cells easily.
- The dye concentration.
- Illumination intensity, and
- Optical path length.
WGK
WGK 3
Jan Code
47989-VAR-F:
47989-1MG-F:
47989-BULK-F:
47989-1MG-BULK-F:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Fluorescence lifetime measurement is advantageous over intensity-based measurements. Applications include fluorescence lifetime assays, sensing and FLI.
蛍光寿命測定には、蛍光強度に基づく測定法にない利点があります。応用例として、蛍光寿命分析、蛍光寿命センシングおよび蛍光寿命イメージング(FLI)が挙げられます。
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.