製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(CN1CCCCC1)Cc2ccc(cc2)C(C)(C)C
InChI
1S/C19H31N/c1-16(15-20-12-6-5-7-13-20)14-17-8-10-18(11-9-17)19(2,3)4/h8-11,16H,5-7,12-15H2,1-4H3
InChI Key
MGNFYQILYYYUBS-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
46017-1EA:
46017-BULK:
46017-50MG:
46017-VAR:
46017S-50MG:
46017-250MG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)