アッセイ
≥99% (titration)
品質水準
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
white
溶解性
water: 5 mg/mL
微量陽イオン
heavy metals: ≤15 ppm
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[N+H3]C(CO)C(=O)[O-]
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
InChI Key
MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
再構成
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
5650-GM:
5650-100GM:
試験成績書(COA)