安全性情報
8.00906
Sigma-Aldrich
Diethyl ethylmalonate
for synthesis
別名:
Diethyl ethylmalonate, Ethylmalonic acid diethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CH(COOC2H5)2
CAS番号:
分子量:
188.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
205-093-3
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
204-206 °C/1013 hPa
転移温度
flash point 88 °C
密度
1.00 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C9H16O4/c1-4-7(8(10)12-5-2)9(11)13-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
VQAZCUCWHIIFGE-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.003 - 1.005
Identity (IR): passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体