主要文書
8.01309
Sigma-Aldrich
4-Amino-1,2,4-triazole
for synthesis
別名:
4-Amino-1,2,4-triazole, 4-Amino-4H-1,2,4-triazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H4N4
CAS番号:
分子量:
84.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
209-533-5
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
powder
pH
<7 (20 °C in H2O)
mp
83-86 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C2H4N4/c3-6-1-4-5-2-6/h1-2H,3H2
InChI Key
FMCUPJKTGNBGEC-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 83 °C
Melting range (upper value): ≤ 86 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3