安全性情報
8.01537
Sigma-Aldrich
2-Butyne-1,4-diol
(not stabilised) for synthesis
別名:
2-Butyne-1,4-diol, 1,4-Dimethoxyacetylene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6O2
CAS番号:
分子量:
86.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
203-788-6
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<1 Pa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
solid
自己発火温度
410 °C
有効性
100 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4-7.5 (23 °C, 100 g/L in H2O)
bp
125-127 °C/3 hPa
mp
54-57 °C
転移温度
flash point 152 °C
溶解性
3740 g/L
密度
1.11 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
500 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C4H6O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,3-4H2
InChI Key
DLDJFQGPPSQZKI-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 54 °C
Melting range (upper value): ≤ 57 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
305.6 °F - closed cup
引火点(℃)
152 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第2種指定化学物質