安全性情報
8.03521
Sigma-Aldrich
Diallylamine
for synthesis
別名:
Diallylamine, N-2-Propenyl-2-propen-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH2=CHCH2)2NH
CAS番号:
分子量:
97.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
204-671-2
NACRES:
NA.22
蒸気圧
24.2 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
273 °C
有効性
578 mg/kg LD50, oral (Rat)
>500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.93-14.2 % (v/v)
pH
11.5 (9.7 g/L in H2O)
bp
111 °C/1013 hPa
mp
-88 °C
転移温度
flash point 11 °C
溶解性
86 g/L
密度
0.79 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H11N/c1-3-5-7-6-4-2/h3-4,7H,1-2,5-6H2
InChI Key
DYUWTXWIYMHBQS-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.787 - 0.792
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
51.8 °F
引火点(℃)
11 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体