安全性情報
8.07166
Sigma-Aldrich
Nonanal
for synthesis
別名:
Nonanal, Pelargonaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7CHO
CAS番号:
分子量:
142.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
EC Index Number:
204-688-5
NACRES:
NA.22
アッセイ:
≥98.0% (GC)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
転移温度
flash point 76 °C
密度
0.83 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O=CCCCCCCCC
InChI
1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h9H,2-8H2,1H3
InChI Key
GYHFUZHODSMOHU-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.823 - 0.827
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
147.2 °F - closed cup
引火点(℃)
64 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体