安全性情報
8.08671
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylaniline
for synthesis
別名:
2,6-Dimethylaniline, vic.-m-Xylidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2,6-(CH3)2C6H3NH2
CAS番号:
分子量:
121.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
201-758-7
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.2 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
490 °C
有効性
1290 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.3-6.9 % (v/v)
pH
12.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
216 °C/1013 hPa
mp
10-12 °C
転移温度
flash point 92 °C
溶解性
13 g/L
密度
0.98 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
InChI Key
UFFBMTHBGFGIHF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2,6-Dimethylaniline for synthesis. CAS 87-62-7, chemical formula 2,6-(CH₃)₂C₆H₃NH₂.
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.978 - 0.981
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
CorrosionExclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
195.8 °F - closed cup
引火点(℃)
91 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3