安全性情報
8.13755
Sigma-Aldrich
Crown ether/Dibenzo-24-crown-8
for synthesis
別名:
Crown ether/Dibenzo-24-crown-8, Dibenzo-24-crown-8, 1,4,7,10,17,20,23,26-Octaoxa[10.10]orthocyclophane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H32O8
CAS番号:
分子量:
448.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
238-027-7
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
powder
mp
100-103 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C24H32O8/c1-2-6-22-21(5-1)29-17-13-25-9-10-27-15-19-31-23-7-3-4-8-24(23)32-20-16-28-12-11-26-14-18-30-22/h1-8H,9-20H2
InChI Key
UNTITLLXXOKDTB-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Purity (GC): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting range (lower value): 101 - 104
Melting range (upper value): 101 - 105
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
8137550005:
8137550001:
8137550000:
JP18137550100:
8137559999:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1