主要文書
8.14032
Sigma-Aldrich
4-Pyridinecarboxylic acid amide
for synthesis
別名:
4-Pyridinecarboxylic acid amide, Isonicotinic acid amide, Isonicotinamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(H2NCO)C5H4N
CAS番号:
分子量:
122.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
EC Index Number:
215-926-2
形状
crystals
mp
155-157 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,(H2,7,9)
InChI Key
VFQXVTODMYMSMJ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 155 °C
Melting range (upper value): ≤ 157 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3