蒸気圧
0.28 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
268 °C
有効性
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.76-8.14 % (v/v)
bp
199 °C/1013 hPa
mp
-92 °C
転移温度
flash point 85 °C
密度
0.872 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(CC(CCCC)CC)C(=O)C
InChI
1S/C10H20O2/c1-4-6-7-10(5-2)8-12-9(3)11/h10H,4-8H2,1-3H3
InChI Key
WOYWLLHHWAMFCB-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.870 - 0.873
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.870 - 0.873
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
159.8 °F
引火点(℃)
71 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
8143420250:
8143429999:
8143421000:
BR18143421000:
8143420000:
試験成績書(COA)