安全性情報
8.14483
Sigma-Aldrich
Amidosulfuric acid
for synthesis
別名:
Amidosulfuric acid, Amidosulfonic acid, Sulphamic acid, Sulfamidic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
H3NO3S
CAS番号:
分子量:
97.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
EC Index Number:
226-218-8
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99% (acidimetric)
フォーム
solid
pH
1.2 (10 g/L in H2O)
mp
205 °C (decomposition)
溶解性
213 g/L
密度
2.13 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
600 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)([N+H3])[O-]
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI Key
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1