Merck
481505
Sigma-Aldrich
スルファミン酸
99.999% trace metals basis
別名:
アミドスルホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2SO3H
CAS番号:
分子量:
97.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
crystals
mp
215-225 °C (dec.) (lit.)
密度
2.151 g/cm3 at 25 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES記法
NS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI Key
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CA1(759) , CA2(760)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Sulfamic acid, the monoamide of sulfuric acid, is a strong inorganic acid. It is generally used in chemical cleaning processes like removal of nitrites, carbonate- and phosphate-containing deposits. It is used as a raw material for the preparation of a synthetic sweetener i.e, sodium cyclohexylsulfamate.
Sulfamic acid is an amino acid with sulfur and is mildly acidic. It acts as a green catalyst in the esterification reaction.
アプリケーション
Sulfamic acid can be used as a catalyst in:
  • Friedlander quinoline synthesis.
  • Liquid Beckmann rearrangement for the synthesis of amides from ketoximes.
  • The preparation of α-aminophosphonates via a three-component reaction between aldehydes, amines, and diethyl phosphite.
特徴および利点
ACS試薬規格に適合しています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
481505-25G:
481505-VAR:
481505-5G:
481505-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sulfamic Acid and Sulfamates
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology (2000)
Yoshikubo K, et al.
Yoshikubo K and suzuki M, Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology null
Sulfamic acid: an efficient acid catalyst for esterification of FFA
D?Oca MG, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 97, 884-886 (2012)
Sulfamic acid: An efficient and cost-effective solid acid catalyst for the synthesis of alpha-aminophosphonates at ambient temperature
Mitragotri SD, et al.
Catalysis Communications, 9(9), 1822-1826 (2008)
Sulfamic acid: an efficient, cost-effective and recyclable solid acid catalyst for the Friedlander quinoline synthesis
Yadav JS, et al.
Tetrahedron Letters, 46(42), 7249-7253 (2005)