安全性情報
8.14674
Sigma-Aldrich
2-Mercaptobenzothiazole
for synthesis
別名:
2-Mercaptobenzothiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5NS2
CAS番号:
分子量:
167.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352105
EC Index Number:
205-736-8
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
≥97.0% (acidimetric)
蒸気圧
<0.000003 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (acidimetric)
フォーム
solid
自己発火温度
465 °C
有効性
1680 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
15 % (v/v)
pH
7 (25 °C, 0.12 g/L in H2O)
bp
>260 °C (decomposes)
mp
180-183 °C
転移温度
flash point 243 °C
溶解性
0.12 g/L
密度
1.42 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
390 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[s]1c2c([nH][c]1=S)cccc2
InChI
1S/C7H5NS2/c9-7-8-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H,8,9)
InChI Key
YXIWHUQXZSMYRE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
<ul>
<li><strong>DFT studies of 2-mercaptobenzothiazole and 2-mercaptobenzimidazole as corrosion inhibitors for copper:</strong> This work explores the adsorption of MBT and MBI on Cu(111) using DFT studies, highlighting its applications in corrosion inhibition ().</li> </ul>
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 176 °C
Melting range (upper value): ≤ 181 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
392.0 °F - closed cup
引火点(℃)
200 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第2種指定化学物質