主要文書
8.14810
Sigma-Aldrich
Dipentaerythritol
for synthesis
別名:
Dipentaerythritol, 2.2′[Oxybis(methylen)]bis[hydroxymethyl)]-1,3-propandiol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H22O7
CAS番号:
分子量:
254.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
204-794-1
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<0.00001 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
powder
自己発火温度
370 °C
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5 (20 °C, 2 g/L in H2O)
mp
208-218 °C
溶解性
2.4 g/L
密度
1.36 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
400‑450 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(CC(CO)(CO)CO)CC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C10H22O7/c11-1-9(2-12,3-13)7-17-8-10(4-14,5-15)6-16/h11-16H,1-8H2
InChI Key
TXBCBTDQIULDIA-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Hydroxyl value: 1190 - 1320
Melting range (lower value): ≥ 208 °C
Melting range (upper value): ≤ 218 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1