主要文書
8.16116
Sigma-Aldrich
3-Chlorobenzophenone
for synthesis
別名:
3-Chlorobenzophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H9ClO
CAS番号:
分子量:
216.66
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
213-809-0
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
powder
mp
82-84 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C13H9ClO/c14-12-8-4-7-11(9-12)13(15)10-5-2-1-3-6-10/h1-9H
InChI Key
CPLWKNRPZVNELG-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 81 °C
Melting range (upper value): ≤ 84 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3