安全性情報
8.18677
Sigma-Aldrich
Lauraldehyde
for synthesis
別名:
Lauraldehyde, Dodecanal, Dodecylaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)10CHO
CAS番号:
分子量:
184.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
EC Index Number:
203-983-6
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥98.0% (GC)
蒸気圧
<300 hPa ( 50 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
200 °C
有効性
23000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
237-239 °C/1013 hPa
mp
11-13 °C
転移温度
flash point 101 °C
密度
0.83 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h12H,2-11H2,1H3
InChI Key
HFJRKMMYBMWEAD-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.830 - 0.840
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
213.8 °F - closed cup
引火点(℃)
101 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体