安全性情報
8.20032
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-1,3-hexanediol
(mixture of DL-and meso-form) for synthesis
別名:
2-Ethyl-1,3-hexanediol, Ethylhexylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2CH(OH)CH(C2H5)CH2OH
CAS番号:
分子量:
146.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
202-377-9
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<0.01 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
340 °C (DIN 51794)
有効性
5170 mg/kg LD50, oral (Rat)
屈折率
n22/589 1.4530
bp
241-249 °C/1013 hPa
mp
-40 °C
転移温度
flash point 136 °C
溶解性
42 g/L
密度
0.94 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H18O2/c1-3-5-8(10)7(4-2)6-9/h7-10H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
RWLALWYNXFYRGW-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.940 - 0.942
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
276.8 °F - closed cup
引火点(℃)
136 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8200320000:
8200329999:
8200321000:
8200320100:
8.20032.1000A:
試験成績書(COA)