Merck
8.20597
Sigma-Aldrich
没食子酸エチル
for synthesis
別名:
Ethyl gallate, Gallic acid ethyl ester, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
3,4,5-(OH)3C6H2COOC2H5
CAS番号:
分子量:
198.17
Beilstein:
2116014
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
212-608-5
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder
アッセイ:
≥98.0% (acidimetric)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (acidimetric)
フォーム
powder
mp
150-152 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H10O5/c1-2-14-9(13)5-3-6(10)8(12)7(11)4-5/h3-4,10-12H,2H2,1H3
InChI Key
VFPFQHQNJCMNBZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 150 °C
Melting range (upper value): ≤ 152 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
ヘキサン ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
139386
ヘキサン
没食子酸 97.5-102.5% (titration)
Sigma-Aldrich
G7384
没食子酸