Merck
79330
Sigma-Aldrich
フロログルシノール
≥99.0% (HPLC)
別名:
1,3,5-トリヒドロキシベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6O3
CAS番号:
分子量:
126.11
Beilstein:
1341907
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
形状
solid
不純物
diresorcin, none detected
≤2% water
mp
215-220 °C
SMILES記法
Oc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,7-9H
InChI Key
QCDYQQDYXPDABM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • フロログルシン(phlo)は、細胞内カタラーゼの活性を高めることにより、酸化傷害から細胞を保護する作用を示すフェノール誘導体です。
  • ベンズアルデヒド誘導体と反応してフロログルシンベースの多孔性高分子有機骨格構造(phlo-POF)を形成し、イオン交換やガス吸着に応用できます。
  • Phloはまた、対応するフラビリウム塩と反応させることにより、2,8-ジオキサビシクロ[3.3.1]ノナン誘導体などのA型プロアントシアニジン(PAC)の合成類似体を調製できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
79330-VAR:
79330-BULK:
79330-6X100G:
79330-100G:
79330-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Claudia Birkemeyer et al.
Metabolites, 10(9) (2020-09-17)
Accumulation of biologically active metabolites is a specific feature of plant biochemistry, directing the use of plants in numerous applications in the pharmaceutical and food industries. Among these substances, the plethora of phenolic compounds has attracted particular interest among researchers.
Efficient and Rapid Photocatalytic Reduction of Hexavalent Chromium Achieved by a Phloroglucinol-Derived Microporous Polymeric Organic Framework Solid
Kostas V, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 121(13), 7303-7311 (2017)
Thermodynamic Stability of Flavylium Salts as a Valuable Tool To Design the Synthesis of A-Type Proanthocyanidin Analogues
Alejo-Armijo A, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 83(19), 12297-12304 (2018)
Cytoprotective effect of phloroglucinol on oxidative stress induced cell damage via catalase activation
Kang KA, et al.
Journal of Cellular Biochemistry, 97(3), 609-620 (2006)
Anne M Vissers et al.
Phytochemical analysis : PCA, 28(6), 487-495 (2017-06-15)
Phlorotannins are complex mixtures of phloroglucinol oligomers connected via C-C (fucols) or C-O-C (phlorethols) linkages. Their uniformity in subunits and large molecular weight hamper their structural analysis. Despite its commercial relevance for alginate extraction, phlorotannins in Laminaria digitata have not