Merck
P38005
Sigma-Aldrich
1,3,5-Trihydroxybenzene 二水和物
97%
別名:
フロログルシノール 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H3(OH)3 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
162.14
Beilstein:
5109263
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
218-221 °C (A) (lit.)
SMILES記法
O.O.Oc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C6H6O3.2H2O/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4;;/h1-3,7-9H;2*1H2
InChI Key
MPYXTIHPALVENR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
顕微鏡検査において、骨標本の脱灰剤として。ペントースやペントサン、アルデヒドに用いる試薬です。
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P38005-VAR:
P38005-BULK:
P38005-100G:
P38005-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Margaret Murray et al.
Nutrients, 10(3) (2018-03-03)
This study investigated the impact of a polyphenol-rich seaweed extract on postprandial glycaemia in healthy adults, and, as a secondary outcome, the influence of ethnicity on these outcomes. Thirty-eight volunteers (26 non-Asian, 12 Asian) aged 19 to 56 years participated
Margaret Murray et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 8(2) (2019-03-01)
When healthy adults consume carbohydrates at night, postprandial blood glucose responses are elevated and prolonged compared to daytime.Extended postprandial hyperglycaemia is a risk factor for type 2 diabetes. Polyphenols are bioactive secondary metabolites of plants and algae with potential to
Yan Wang et al.
Journal of separation science, 42(7), 1332-1340 (2019-01-23)
Three monomers, octakis (3-mercaptopropyl) octasilsesquioxane, 1,2,4-trivinylcyclohexane and isophytol were employed to synthesize a novel monolithic stationary phase via photo-initiated thiol-ene click polymerization for reversed-phase liquid chromatography. Several factors such as porogenic system, reaction time and the molar ratio of functional