Merck
Y0000493
フロログルシノール
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
1,3,5-トリヒドロキシベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6O3
CAS番号:
分子量:
126.11
Beilstein:
1341907
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
phloroglucinol
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,7-9H
InChI Key
QCDYQQDYXPDABM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Phloroglucinol (anhydrous) EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
Y0000493:
Y0000493-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
ピロガロール analytical standard
Supelco
06931
ピロガロール
プロリン European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P3350000
プロリン
クロロゲン酸 European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000569
クロロゲン酸
Phloroglucinol compounds of natural origin.
Inder Pal Singh et al.
Natural product reports, 23(4), 558-591 (2006-07-29)
Inder Pal Singh et al.
Natural product reports, 27(3), 393-416 (2010-02-25)
This review covers the synthetic aspects of various naturally occurring phloroglucinols, describing syntheses of 42 compounds and citing 137 references.
Hong Zhang et al.
Journal of natural products, 77(7), 1700-1707 (2014-06-25)
Five new prenylated benzoylphloroglucinol derivatives, garciesculentones A-E (1-5), a new xanthone, garciesculenxanthone A (6), and 15 known compounds were isolated from the petroleum ether extract and the EtOAc-soluble fraction of a 80% (v/v) EtOH extract of Garcinia esculenta. The structures
Mi-Hye Kang et al.
International journal of oncology, 45(3), 1036-1042 (2014-06-28)
Phloroglucinol is a polyphenol compound with free radical scavenging, anti-inflammatory and antitumor activity. In this study, we investigated the anticancer effects of phloroglucinol on insulin-like growth factor-1 receptor (IGF-1R) signaling in HT-29 human colon cancer cells. Apoptosis was evaluated using
Fang Yang et al.
Applied microbiology and biotechnology, 93(2), 487-495 (2011-11-22)
Phloroglucinol derivatives are a major class of secondary metabolites of wide occurrence in biological systems. In the bacteria kingdom, these compounds can only be synthesized by some species of Pseudomonads. Pseudomonas spp. could produce 2,4-diacetylphloroglucinol (DAPG) that plays an important