安全性情報
8.20825
Sigma-Aldrich
Methyl phenyl sulfide
for synthesis
別名:
Methyl phenyl sulfide, Thioanisole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8S
CAS番号:
分子量:
124.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352113
EC Index Number:
202-878-2
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
蒸気圧
38.5 Pa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
有効性
891 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
188 °C/1013 hPa
mp
-17 °C
転移温度
flash point 73 °C
密度
1.05 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
S(C)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8S/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI Key
HNKJADCVZUBCPG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
163.4 °F
引火点(℃)
73 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体