安全性情報
8.21017
Sigma-Aldrich
Diphenyl sulfide
for synthesis
別名:
Diphenyl sulfide, Phenyl sulfide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2S
CAS番号:
分子量:
186.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352113
EC Index Number:
205-371-4
蒸気圧
0.01 hPa ( 25 °C)
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
有効性
544 mg/kg LD50, oral (Rat)
12543 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
296 °C/1013 hPa
mp
-40 °C
転移温度
flash point >110 °C
密度
1.11 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C12H10S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI Key
LTYMSROWYAPPGB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.112 - 1.114
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
8210179999:
8210170050:
8210170000:
8210170250:
JP18210179025:
試験成績書(COA)