主要文書
8.21276
Sigma-Aldrich
3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
for synthesis
別名:
3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, Ethylvanillin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
3-(C2H5O)-4-(OH)C6H3CHO
CAS番号:
分子量:
166.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
EC Index Number:
204-464-7
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
crystals
有効性
>3160 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp
75-77 °C
転移温度
flash point 145 °C
溶解性
2.82 g/L
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9-5-7(6-10)3-4-8(9)11/h3-6,11H,2H2,1H3
InChI Key
CBOQJANXLMLOSS-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 75 °C
Melting range (upper value): ≤ 77 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
293.0 °F - closed cup
引火点(℃)
145 °C - closed cup