主要文書
8.21902
Sigma-Aldrich
3-Methylbenzoic acid
for synthesis
別名:
3-Methylbenzoic acid, m-Toluic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
3-(CH3)C6H4COOH
CAS番号:
分子量:
136.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
202-723-9
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
solid
自己発火温度
500 °C
有効性
7000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.4 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
263 °C/1013 hPa
mp
108-111 °C
転移温度
flash point 150 °C
溶解性
1 g/L
かさ密度
500 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(=O)c1cc(ccc1)C
InChI
1S/C8H8O2/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
InChI Key
GPSDUZXPYCFOSQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Laccase-mediated Oligomerization: Explores the enzymatic oligomerization of 4-hydroxybenzoic acid which could lead to new materials with improved stability and functionality, useful in material science and drug delivery systems (Slagman et al., 2016).
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 110 °C
Melting range (upper value): ≤ 113 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
302.0 °F
引火点(℃)
150 °C