主要文書
8.21934
Sigma-Aldrich
2-Ethylanthraquinone
for synthesis
別名:
2-Ethylanthraquinone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H12O2
CAS番号:
分子量:
236.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
201-535-4
NACRES:
NA.22
フォーム:
flakes
アッセイ:
≥98.0% (GC)
蒸気圧
<1 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
flakes
自己発火温度
485 °C
有効性
>6400 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
108.8 °C
溶解性
0.00025 g/L
密度
1.27 g/cm3 at 21 °C
かさ密度
650 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O=C1c2c(ccc(c2)CC)C(=O)c3c1cccc3
InChI
1S/C16H12O2/c1-2-10-7-8-13-14(9-10)16(18)12-6-4-3-5-11(12)15(13)17/h3-9H,2H2,1H3
InChI Key
SJEBAWHUJDUKQK-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 107 °C
Melting range (upper value): ≤ 110 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1