安全性情報
8.22307
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofurfuryl alcohol
for synthesis
別名:
Tetrahydrofurfuryl alcohol, Tetrahydrofurancarbinol, 2-Hydroxymethyltetrahydrofuran
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10O2
CAS番号:
分子量:
102.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
202-625-6
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
282 °C
有効性
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.5-9.7 % (v/v)
bp
178 °C/1013 hPa
mp
<-80 °C
転移温度
flash point 75 °C
密度
1.05 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C5H10O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5-6H,1-4H2
InChI Key
BSYVTEYKTMYBMK-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.052 - 1.054
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
163.4 °F - closed cup
引火点(℃)
73 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体