主要文書
8.41028
Sigma-Aldrich
Acetonyltriphenylphosphonium chloride
for synthesis
別名:
Acetonyltriphenylphosphonium chloride, 2-Oxopropyl triphenylphosphonium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H20ClOP
CAS番号:
分子量:
354.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
214-974-1
品質水準
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
243-245 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C21H20OP.ClH/c1-18(22)17-23(19-11-5-2-6-12-19,20-13-7-3-8-14-20)21-15-9-4-10-16-21;/h2-16H,17H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
XAMZZEBAJZJERT-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
硫酸 99.999%
Sigma-Aldrich
339741
硫酸