Merck
347116
Sigma-Aldrich
ヨウ化サマリウム(II) 溶液
0.1 M in THF, contains samarium chips as stabilizer
別名:
二ヨウ化サマリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SmI2
CAS番号:
分子量:
404.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
品質水準
含みます
samarium chips as stabilizer
反応適合性
core: samarium
reagent type: catalyst
reaction type: Reductions
reagent type: reductant
濃度
0.1 M in THF
密度
0.922 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
I[Sm]I
InChI
1S/2HI.Sm/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
UAWABSHMGXMCRK-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
サマリウム(II)ヨウ化物溶液(SmI2)は、次のような合成の試薬として使用できます:
  • インドール誘導体のSmI2誘発環化によりベンゾ環化されたピロリジジンおよびインドリジジンの合成
  • 不斉レフォルマトスキー型反応によるキラル4-置換2-オキサゾリジノンおよび5,5-二置換オキサゾリジノンの合成
  • γケチル-アルケンカップリング反応による-アミノアルキル置換γ-ブチロラクトンの合成
以下の用途にも使用できます:
  • SmI2/H2O/アミン混合液を使用したアルケンへの共役二重および三重結合の還元
  • SmI2/H2O/Et3Nによるβ-ヒドロキシケトンの1,3-ジオールへの変換
  • SmI2/H2O試薬系を用いた6環ラクトンの対応するジオール/トリオールへの選択的還元
SmI2は、緩やかな条件下でのケトン-オレフィン、ケチルアリール環化、およびピナコールカップリング反応の促進に有効な単電子還元剤です。多くの場合、分子内と分子間のいずれのカップリングも、高度に立体選択的な状況で進みます。また、新しいヘテロレプティックサマリウムアリールオキシド/シクロペンタジエニド複合体の合成にも使用されます。
包装
単回使用ボトルとして、25 mLのSure/Sealボトルを推奨します。 繰り返し孔を開けると、製品の性能が低下する可能性が高くなります。
法的情報
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-2.2 °F - closed cup - Solvent
引火点(℃)
-19 °C - closed cup - Solvent
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
347116-100ML:4548173138596
347116-5ML:
347116-4X25ML:4548173330822
347116-BULK:
347116-50L-P2:
347116-25ML:4548173138602
347116-4X10ML:
347116-VAR:
347116-800ML:4548173138619
347116-PZ:
347116-1L:4548173333717
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron, 59, 10351-10351 (2003)
One-Step Highly Diastereoselective Synthesis of γ-Aminoalkyl-Substituted γ-Butyrolactones by an Asymmetric Samarium-Mediated Ketyl-Alkene Coupling Reaction
Fukuzawa S-I, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 68(5), 2042-2044 (2003)
Application of lanthanide reagents in organic synthesis
Gary A. Molander
Chemical Reviews, 92, 29-29 (1992)
Synthesis of Substituted Cyclooctanols by a Samarium(II) Iodide Promoted 8-Endo Radical Cyclization Process
Gary A. Molander and Jeffrey A. McKie
The Journal of Organic Chemistry, 59, 3186-3186 (1994)
Aldrichimica Acta, 24, 15-15 (1991)
資料
レアアース(希土類元素)は、世界中のほとんど全ての人々の生活に影響を及ぼしており、技術先進国の全ての人々と第三世界各国のほぼ全ての人々は、日常生活で希土類を利用しています。数例を挙げるだけでも、我々が車を運転したり(ガソリンは希土類触媒を用いて原油から精製され、触媒転化器は自動車排ガス中の汚染排気物を低減します)、テレビでニュースを見たり(テレビ画面の赤色と縁色)、コミュニケーションをとるために使用している電話やコンピュータ(スピーカーやディスクドライブの永久磁石)などがあります。
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.