アプリケーション
ふっ素イオン存在下でスルフェン酸求核剤となるトリメチルシリルエチルスルホキシドを得る際に用いられています。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-11.2 °F
引火点(℃)
-24 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
213950-100G:4548173982250
213950-BULK:
213950-VAR:
213950-5G:4548173982274
213950-25G:4548173982267
Seco-steroids. I. 15,16-Secoprogesterone.
Journal of the Chemical Society. Perkin transactions 1, 13, 2491-2495 (1971-01-01)
Synthesis, 1315-1315 (2007)
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 1129-1129 (1993)
J. Mol. Catal., 90, 125-125 (1994)