主要文書
8.43483
Sigma-Aldrich
Linoleic acid
for synthesis
別名:
Linoleic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H32O2
CAS番号:
分子量:
280.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
200-470-9
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
形状
liquid
bp
230 °C/21 hPa
mp
-5 °C
転移温度
flash point >110 °C
密度
0.903 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
InChI Key
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.900 - 0.910
Identity (IR): passes test