蒸気圧
0.01 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
有効性
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
103-106 °C
転移温度
flash point 143 °C
密度
1.30 g/cm3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N(c1c(cccc1)C)C(=O)CC(=O)C
InChI
1S/C11H13NO2/c1-8-5-3-4-6-10(8)12-11(14)7-9(2)13/h3-6H,7H2,1-2H3,(H,12,14)
InChI Key
TVZIWRMELPWPPR-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 98 %
Melting range
- lower value:
≥ 103 °C
- upper value: ≤ 106 °C
Identity (IR): passes test
Melting range
- lower value:
≥ 103 °C
- upper value: ≤ 106 °C
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
289.4 °F - closed cup
引火点(℃)
143 °C - closed cup