主要文書
8.51057
Sigma-Aldrich
Z(2-Cl)-OSu
Novabiochem®
別名:
Z(2-Cl)-OSu, N-(2-Chlorobenzyloxycarbonyloxy)succinimide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H10ClNO5
CAS番号:
分子量:
283.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
フォーム
powder
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
メーカー/製品名
Novabiochem®
mp
101-105 °C
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1c(cccc1)COC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C12H10ClNO5/c13-9-4-2-1-3-8(9)7-18-12(17)19-14-10(15)5-6-11(14)16/h1-4H,5-7H2
InChI Key
LVZHXYXNMHCBKC-UHFFFAOYSA-N
詳細
A reagent for the mild introduction of the Z(2-Cl)-amino protecting group.
関連事項
Replaces: 01-63-0003
アナリシスノート
Colour (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Melting range (lower value): ≥ 98 °C
Melting range (upper value): ≤ 104 °C
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3