主要文書
8.52054
Sigma-Aldrich
Fmoc-Met(O)-OH
Novabiochem®
別名:
Fmoc-Met(O)-OH, N-α-Fmoc-L-methionine-DL-sulfoxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H21NO5S
CAS番号:
分子量:
387.45
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥95.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
形状
powder
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C20H21NO5S/c1-27(25)11-10-18(19(22)23)21-20(24)26-12-17-15-8-4-2-6-13(15)14-7-3-5-9-16(14)17/h2-9,17-18H,10-12H2,1H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-,27?/m0/s1
InChI Key
CEHRSUBRZOGRSW-HSYKDVHTSA-N
詳細
Standard building block for introduction of methionine sulfoxide amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
アプリケーション
Fmoc-Met(O)-OH Novabiochem®. CAS 76265-70-8, molar mass 387.45 g/mol.
関連事項
Replaces: 04-12-1112
アナリシスノート
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2