主要文書
8.53039
Sigma-Aldrich
Boc-Asn-OH
Novabiochem®
別名:
Boc-Asn-OH, N-α-t.-Boc-L-asparagine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H16N2O5
CAS番号:
分子量:
232.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
EC Index Number:
231-405-2
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
powder
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
bp
482 °C/1013 hPa
mp
170-175 °C
転移温度
flash point 245 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
amide
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C9H16N2O5/c1-9(2,3)16-8(15)11-5(7(13)14)4-6(10)12/h5H,4H2,1-3H3,(H2,10,12)(H,11,15)(H,13,14)/t5-/m0/s1
InChI Key
FYYSQDHBALBGHX-YFKPBYRVSA-N
詳細
Building block for introduction of asparagine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
関連事項
Replaces: 04-12-0008
アナリシスノート
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in DMF): -8.0 - -6.0 °
Purity (TLC(0110)): ≥ 98 %
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3