物質
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
品質水準
詳細
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, gridded, 100 discs
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
MF-Millipore™
Millipore
パラメーター
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
フィルタ直径
47 mm
厚さ
150 μm
重量分析抽出物
4%
色
white
屈折率
n/D 1.51
マトリックス
MF-Millipore™
ポアサイズ
0.8 μm pore size
82 % porosity
キャパシティ
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
泡立ち点
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MF-Millipore filters without Triton surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
アプリケーション
- Air monitoring
- Particle monitoring
- Particle removal
- Bioassays
- Microplastics
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
硝酸エステル類
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
AAWG04700:
試験成績書(COA)