AB10541
Anti-Galectin-3 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Galectin-3, Gal-3, 35 kDa lectin, Carbohydrate-binding protein 35, CBP 35, Galactose-specific lectin 3, Galactoside-binding protein, GALBP, IgE-binding protein, L-31, Laminin-binding protein, Lectin L-29, Mac-2 antigen
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
rhesus macaque, human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
rhesus monkey (based on 100% sequence homology)
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LGALS3(3958)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
アポトーシス及び癌
アポトーシス-追加
品質
Western Blot Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Galectin-3 in 10 µg of MG-63 cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
MG-63 cell lysate
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB10541:
試験成績書(COA)